Drukuj
Wodorotlenek sodu 1 M NaOH (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
35256-5LEA 601 PLN
35256-5L 35256-10L-VP 35256-1L 35256-4X5L 35256-6X1L 35256-5L-VP
Wodorotlenek sodu 1 M NaOH (1N) aqueous solution Reag. Ph. Eur. Volumetric, Fluka™
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 100 °C
Temp. topnienia: 0 °C
Gęstość: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective