Drukuj
Octan cyny(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tin(II) Acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
345164-25G 345164-5G
SIAL345164-25GEA 0 PLN
SIAL345164-25G SIAL345164-5G
Octan cyny(II), Sigma-Aldrich®
Octan cyny(II)
Formuła: C₄H₆O₄Sn
MW: 236.8 g/mol
Numer MDL: MFCD00054408
Numer CAS: 638-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 211-335-9
Jednostka: 3146
ADR: 6.1 III