Drukuj
Etanolan magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
291846-100G 291846-500G
SIAL291846-100GEA 272 PLN
SIAL291846-100G SIAL291846-500G
Etanolan magnezu, Sigma-Aldrich®
Etanolan magnezu
Formuła: C₄H₁₀MgO₂
MW: 114.43 g/mol
Numer MDL: MFCD00009060
Numer CAS: 2414-98-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-323-5
Jednostka: 3205
ADR: 4.2 II