Drukuj
Cykloheksan 99, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
23223.290EA 289 PLN
23223.290 23223.324 23223.368 23223.461 23223.552
Cykloheksan 99, GPR RECTAPUR®
Cykloheksan
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 81
Temp. topnienia: 7
Gęstość: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003814
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2
Jednostka: 1145
ADR: 3 II
REACH: 01-2119463273-41
Klasyfikacja Merck : 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Substances coloured by H2SO4 Passes test
Boiling point 79 - 81 °C
Density (20/4) 0.778 - 0.779
Free acidity Max. 0.0002 meq/g
Solidification point 5.5 - 6.5 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm