Drukuj
Chlorowodorek chlorku 2-pikolilu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-(Chloromethyl)pyridine HCl, 2-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
162701-25G 162701-100G 162701-5G
SIAL162701-25GEA 429 PLN
SIAL162701-25G SIAL162701-100G SIAL162701-5G
Chlorowodorek chlorku 2-pikolilu, Sigma-Aldrich®
Chlorowodorek chlorku 2-pikolilu
Formuła: C₆H₇Cl₂N
MW: 164.03 g/mol
Numer MDL: MFCD00012811
Numer CAS: 6959-47-3
Numer WE (dawny EINECS): 230-149-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 III