Drukuj
Cykloheksan, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
MQ300
1.09666.1000 1.09666.2500 1.09666.6010 1.09666.6025 1.09666.2511 1.09666.4000 1.09666.5011
1.09666.1000EA 334 PLN
1.09666.1000 1.09666.2500 1.09666.6010 1.09666.6025 1.09666.2511 1.09666.4000 1.09666.5011
Cykloheksan, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Cykloheksan
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE® provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE® range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 81
Temp. topnienia: 7
Gęstość: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003814
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2
Jednostka: 1145
ADR: 3
Klasyfikacja Merck : 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 55 mg/l (20°C)
Melting Point 6 °C
Boiling Point 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 103 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4264 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.3 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 260°C
Viscosity Kinematic 1.26 mm2/s (20 °C)
Grade ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyms Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Naphthene
Hill Formula C6H12