Drukuj
Kwas 2-bromotereftalowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41467.0005 8.41467.0025
8.41467.0005EA 418 PLN
8.41467.0005 8.41467.0025
Kwas 2-bromotereftalowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-bromotereftalowy
Formuła: C₈H₅BrO₄
Numer MDL: MFCD00002403
Numer CAS: 586-35-6
Numer WE (dawny EINECS): 209-572-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 300 °C
Molar Mass 245.02 g/mol
Synonyms 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
Hill Formula C8H5BrO4