Drukuj
Chlorek 1-dodecylopirydyniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
8.20546.0005EA 122 PLN
8.20546.0005 8.20546.0250 8.20546.1000 8.20546.9025
Chlorek 1-dodecylopirydyniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek 1-dodecylopirydyniowy
Formuła: C₁₇H₃₀ClN
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011987
Numer CAS: 104-74-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-232-2
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 600 g/l (20°C)
Melting Point 87 - 89 °C
Flash Point 160 °C
Density 1.04 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 270 °C