Drukuj
Dioctan dibutylocyny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Di-n-butyltin diacetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20386.0100 8.20386.9010
8.20386.0100EA 383 PLN
8.20386.0100 8.20386.9010
Dioctan dibutylocyny, Sigma-Aldrich®
Dioctan dibutylocyny
Formuła: C₁₂H₂₄O₄Sn
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008697
Numer CAS: 1067-33-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-928-8
Jednostka: 2788
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.006 g/l (20°C)
Melting Point 12 °C
Boiling Point 142 - 145 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 1.7 hPa (25 °C)
Flash Point 143 °C
Density 1.30 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 200 °C