Drukuj
Sacharyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
8.20128.0250EA 287 PLN
8.20128.0250 8.20128.1000 8.20128.9030 8.20128.5000
Sacharyna, Sigma-Aldrich®
Sacharyna
Formuła: C₇H₅NO₃S
Numer MDL: MFCD00005866
Numer CAS: 81-07-2
Numer WE (dawny EINECS): 201-321-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 228 - 230 °C
Molar Mass 183.18 g/mol