Drukuj
Etanolan magnezu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Magnesium ethoxide, Magnesium ethylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18894.0100 8.18894.0500
8.18894.0100EA 407 PLN
8.18894.0100 8.18894.0500
Etanolan magnezu, Sigma-Aldrich®
Etanolan magnezu
Formuła: C₄H₁₀MgO₂
MW: 114.43 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009060
Numer CAS: 2414-98-4
Numer WE (dawny EINECS): 219-323-5
Jednostka: 3205
ADR: 4.2 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 114.43 g/mol
Bulk Density 480 kg/m3
Ignition Point 70 °C