Drukuj
Terpineol, mieszanina izomerów, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14759.1000 8.14759.2500
8.14759.1000EA 336 PLN
8.14759.1000 8.14759.2500
Terpineol, mieszanina izomerów, Sigma-Aldrich®
Terpineol, mieszanina izomerów
Formuła: C₁₀H₁₈O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00166983
Numer CAS: 8000-41-7
Numer WE (dawny EINECS): 232-268-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 154.25 g/mol
Boiling Point 214 - 217 °C
Vapor Pressure 0.24 hPa (20 °C)
Flash Point 91 °C
Density 0.930 - 0.935 g/cm3 (20 °C)