Drukuj
Brij® 58 stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14727.0250 8.14727.1000
8.14727.0250EA 194 PLN
8.14727.0250 8.14727.1000
Brij® 58 stabilised, Sigma-Aldrich®
Brij® 58
Formuła: C₅₆H₁₁₄O₂₁
Numer MDL: MFCD00080892
Numer CAS: 9004-95-9
Numer WE (dawny EINECS): 500-014-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 38 - 42 °C
Flash Point 149 °C
Density 1 g/cm3