Drukuj
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14553.0100 8.14553.0250
8.14553.0100EA 282 PLN
8.14553.0100 8.14553.0250
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyldiisopropylammonium chloride
Formuła: C₈H₁₉Cl₂N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012496
Numer CAS: 4261-68-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-238-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 130 - 133 °C
Molar Mass 200.15 g/mol
pH 4.0 - 4.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials