Drukuj
p-Toluenosulfonian pirydyniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Pyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14330.0025 8.14330.0100
8.14330.0025EA 238 PLN
8.14330.0025 8.14330.0100
p-Toluenosulfonian pirydyniowy, Sigma-Aldrich®
p-Toluenosulfonian pirydyniowy
Formuła: C₁₂H₁₃NO₃S
Numer MDL: MFCD00013108
Numer CAS: 24057-28-1
Numer WE (dawny EINECS): 246-002-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 112 - 119 °C (dry substance)
Molar Mass 251.30 g/mol
Hill Formula C12H13NO3S
Chemical Formula 4-(CH3)C6H4SO3H * C5H5N