Drukuj
Chlorek bis(trifenylofosfino)palladu(II) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04174.0001 8.04174.0005 8.04174.8500
8.04174.0001EA 492 PLN
8.04174.0001 8.04174.0005 8.04174.8500
Chlorek bis(trifenylofosfino)palladu(II) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Chlorek bis(trifenylofosfino)palladu(II)
Formuła: C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009593
Numer CAS: 13965-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-744-2
Jednostka: 1759
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 701.91 g/mol