Drukuj
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dimetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N-(2-Chloroethyl)-N,N-Dimethylammonium Chloride, 2-Dimethylaminoethyl chloride hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
8.02448.0005EA 106 PLN
8.02448.0005 8.02448.0250 8.02448.1000
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dimetyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek N-(2-chloroetylo)-N,N-dimetyloamoniowy
Formuła: C₄H₁₁Cl₂N
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012516
Numer CAS: 4584-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 224-970-1
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 2000 g/l (20 °C)
Melting Point 205 - 208 °C
Molar Mass 144.04 g/mol
Ignition Point 220 °C