Eter etylowo winylowy stabilised, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Stabilised with potassium hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01391.0100
8.01391.1000
8.01391.2500
8.01391.0100EA
160
PLN
8.01391.0100
8.01391.1000
8.01391.2500
Eter etylowo winylowy stabilised, Sigma-Aldrich®
Eter etylowo winylowy
Formuła:
C₄H₈O MW: 72.11 g/mol Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00009248 Numer CAS: 109-92-2 Numer WE (dawny EINECS): 203-718-4 Jednostka: 1302 ADR: 3 I |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 8.3 g/l (15 °C) |
Melting Point | -115 °C |
Molar Mass | 72.11 g/mol |
Boiling Point | 36 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 560 hPa (20 °C) |
Flash Point | -45 °C |
Refractive Index | 1.3757 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.3 - 12.0 %(V) |
Density | 0.75 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 178 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |