Drukuj
Kwas chlorowodorowy 2 mol/l (2 N), SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
4.80934.1000 4.80934.9025
4.80934.1000EA 0 PLN
4.80934.1000 4.80934.9025
Kwas chlorowodorowy 2 mol/l (2 N), SAFC®
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II