Drukuj
Wodorotlenek sodu 25%, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production low iron, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
4.80659.1002 4.80659.9025 4.80659.9950
4.80659.1000EA 0 PLN
4.80659.1000 4.80659.9025 4.80659.9950
Wodorotlenek sodu 25%, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production low iron, SAFC®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627