Drukuj
Wodorotlenek sodu 20%, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production low iron
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Caustic soda
4.80005.9916 4.80005.9200
4.80005.9916EA 0 PLN
4.80005.9916 4.80005.9200
Wodorotlenek sodu 20%, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production low iron
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…135 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 9…10 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627