Drukuj
Brij® 35 30% roztwór wodny, Millipore®
Dostawca: Merck
Synonim: Brij® L23
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01894.0100EA 180 PLN
1.01894.0100 1.01894.1000
Brij® 35 30% roztwór wodny, Millipore®
Brij® 35
Formuła: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
Numer MDL: MFCD00080891
Numer CAS: 9002-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 500-002-6