Drukuj
Cykloheksan, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
MQ100
1.02827.1000 1.02827.2500
1.02827.1000EA 582 PLN
1.02827.1000 1.02827.2500
Cykloheksan, LiChrosolv® HPLC, Supelco®
Cykloheksan
Formuła: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 81
Temp. topnienia: 7
Gęstość: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003814
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2
Jednostka: 1145
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM