Drukuj
Wodorotlenek sodu 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Uwaga
Synonim: Caustic soda
1.00233.9950 1.00233.9025
1.00233.9950EA 0 PLN
1.00233.9950 1.00233.9025
Wodorotlenek sodu 0.25 mol/l, EMPROVE® EXPERT for biopharmaceutical production, SAFC®
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼105 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 323
Gęstość: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,08627