Drukuj

Manganian(VII) potasu, pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Permanganic acid potassium salt

743880428-1KG 743880428-500G 743880428-250G
POCH743880428-1KGEA 113 PLN
POCH743880428-1KG POCH743880428-500G POCH743880428-250G
Manganian(VII) potasu, pure
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Temp. topnienia: > 240 °C
Gęstość: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-760-3
Jednostka: 1490
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07824

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR