Drukuj
Cykloheksan, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02817.1000 1.02817.2500 1.02817.4000
1.02817.1000EA 395 PLN
1.02817.1000 1.02817.2500 1.02817.4000
Cykloheksan, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Cykloheksan
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionisation detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Formuła: C₆H₁₂
Temp. Wrzenia: 81 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 7 °C
Gęstość: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: –18 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003814
Numer CAS: 110-82-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-806-2
Jednostka: 1145
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 55 mg/l (20 °C)
Melting Point 6 °C
Molar Mass 84.16 g/mol
Boiling Point 81 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 103 hPa (20 °C)
Flash Point -18 °C
Refractive Index 1.4264 (20 °C)
Explosion Limit 1.2 - 8.3 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 260 °C
Viscosity kinematic 1.26 mm2/s (20 °C)
Evaporation number 3.5
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid