Drukuj

Toluen, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

428370405.1000 428370405.5000 428370405.0500 428370405.2500 428370405.9010
CHMP428370405.1000EA 65.2 PLN
CHMP428370405.1000 CHMP428370405.5000 CHMP428370405.0500 CHMP428370405.2500 CHMP428370405.9010
Toluen, czysty
Toluen
Formuła: C₆H₅CH₃
Temp. Wrzenia: 110,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –95 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 4 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008512
Numer CAS: 108-88-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-625-9
Jednostka: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Klasyfikacja Merck : 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR