Drukuj
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy), pure
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
Synonim: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
425932806.1000 425932806.0500 425932806.9010
CHMP425932806.1000EA 94.2 PLN
CHMP425932806.1000 CHMP425932806.0500 CHMP425932806.9010
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy), pure
EDTA (Kwas etylenodiaminotetraoctowy)
Formuła: C₁₀H₁₆N₂O₈
Temp. Wrzenia: 614 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003541
Numer CAS: 60-00-4
Numer WE (dawny EINECS): 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Klasyfikacja Merck : 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM