Drukuj

Kwas siarkowy(VI) ≥98%, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425749519.5000 425749519.0500 425749519.1000
CHMP425749519.5000EA 232 PLN
CHMP425749519.5000 CHMP425749519.0500 CHMP425749519.1000
Kwas siarkowy(VI) ≥98%, czysty
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 14,08974

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR