Drukuj
Brij® 35 30% roztwór wodny non-ionic detergent, Millipore®
Dostawca: Merck Millipore Calbiochem
Niebezpieczeństwo
Synonim: Brij® L23
203724-100EA 461 PLN
203724-1 203724-100
Brij® 35 30% roztwór wodny non-ionic detergent, Millipore®
Brij® 35
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes
  • Form: Clear gel
  • CMC: 92 μM
  • Aggregation Number: 40
It liquefies upon warming to 50° C.
Formuła: C₅₈H₁₁₈O₂₄
MW: 1199,56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00080891
Numer CAS: 9002-92-0
Numer WE (dawny EINECS): 500-002-6