Samarium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
L20253.06
L20253.14
L20253.06EA
531
PLN
L20253.06
L20253.14
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Samarium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 52093-28-4
Molecular Formula: Sm(SO3CF3)3
Formula Weight: 597.56
MDL No.: MFCD00192431
Formuła:
C₃F₉O₉S₃Sm MW: 597.57 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00192431 Numer CAS: 52093-28-4 |