Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20251.06
L20251.14
L20251.06EA
613
PLN
L20251.06
L20251.14
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate 98%
Cerium(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 76089-77-5
Molecular Formula: C3CeF9O9S3
Formula Weight: 587.33
Melting Point:
Formuła:
C₃CeF₉O₉S₃ MW: 587.33 g/mol Gęstość: 1.7 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093899 Numer CAS: 76089-77-5 |