Cerium(IV) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L20056.06
L20056.14
L20056.06EA
421
PLN
L20056.06
L20056.14
Cerium(IV) trifluoromethanesulphonate ≥98%
Cerium(IV) trifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 107792-63-2
Molecular Formula: (CF3SO3)4Ce
Formula Weight: 736.39
MDL No.: MFCD03844746
Formuła:
C₄CeF₁₂O₁₂S₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03844746 Numer CAS: 107792-63-2 |