Methyl-3-methylcrotonate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3,3-dimethylacrylate, Methyl-3,3-dimethylacrylate
L19731.09
L19731.18
AB180858.0050
L19731.09EA
538
PLN
L19731.09
L19731.18
ABCRAB180858.0050
Methyl-3-methylcrotonate ≥98%
Methyl-3-methylcrotonate
Purity: 98%
CAS No.: 924-50-5
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4375
Melting Point: -41°
Boiling Point: 134-139°
Beilstein Reference: 1741592
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00043940
Formuła:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Temp. Wrzenia: 134…139 °C Temp. topnienia: –41 °C Gęstość: 0.936 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043940 Numer CAS: 924-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 213-107-4 Jednostka: 3272 ADR: 3 III |