Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L19687.06
L19687.14
L19687.06EA
537
PLN
L19687.06
L19687.14
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate ≥99%
Bismuth(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 88189-03-1
Molecular Formula: C3BiF9O9S3
Formula Weight: 656.19
Melting Point:
Formuła:
C₃BiF₉O₉S₃ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093669 Numer CAS: 88189-03-1 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |