Drukuj
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, Lanthanum trifluoromethanesulphonate, Lanthanum triflate
L19657.06 L19657.14
L19657.06EA 360 PLN
L19657.06 L19657.14
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate, anhydrous 99%
Lanthanum(III) trifluoromethanesulphonate
Purity: 99% CAS No.: 52093-26-2 Molecular Formula: C3F9LaO9S3 Formula Weight: 586.10 Beilstein Reference: 9009103 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00077560
Formuła: C₃F₉LaO₉S₃
MW: 586.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077560
Numer CAS: 52093-26-2
Jednostka: 3261
ADR: 8 III