2-Amino-3-formylopirydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-Aminonicotinaldehyde, 2-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
L19620.03
L19620.06
AB173291.0005
L19620.03EA
522
PLN
L19620.03
L19620.06
ABCRAB173291.0005
2-Amino-3-formylopirydyna 98%
2-Amino-3-formylopirydyna
Purity: 98%
CAS No.: 7521-41-7
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 99-102°
Beilstein Reference: 109598
MDL No.: MFCD01830382
Formuła:
C₆H₆N₂O Temp. topnienia: 99…102 °C |
Numer MDL:
MFCD01830382 Numer CAS: 7521-41-7 |