1-Boc-4-hydroksypiperydyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L19275.06
L19275.14
L19275.06EA
200
PLN
L19275.06
L19275.14
1-Boc-4-hydroksypiperydyna ≥98%
1-Boc-4-hydroksypiperydyna
Purity: 98%
CAS No.: 109384-19-2
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 62-64°
Beilstein Reference: 7202094
Formuła:
C₁₀H₁₉NO₃ Temp. topnienia: 62…64 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01075174 Numer CAS: 109384-19-2 |