3-chloro-1,2-benzizotiazol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Chlorobenzo[d]isothiazole, 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
L17791.06
L17791.14
L17791.06EA
530
PLN
L17791.06
L17791.14
3-chloro-1,2-benzizotiazol ≥97%
3-chloro-1,2-benzizotiazol
Purity: 99%
CAS No.: 7716-66-7
Molecular Formula: C7H4ClNS
Formula Weight: 169.63
Melting Point: 37-44°
Boiling Point: 80-86°/0.75mm
MDL No.: MFCD00673254
Formuła:
C₇H₄ClNS MW: 169.63 g/mol Temp. Wrzenia: 80…86 °C (0.75 mmHg) Temp. topnienia: 37…44 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673254 Numer CAS: 7716-66-7 |