1-Boc-3-hydroksypiperydyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate
L17600.03
L17600.06
L17600.03EA
301
PLN
L17600.03
L17600.06
1-Boc-3-hydroksypiperydyna ≥97%
1-Boc-3-hydroksypiperydyna
Purity: 97%
CAS No.: 85275-45-2
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Melting Point: 66-70°
Beilstein Reference: 4180859
Formuła:
C₁₀H₁₉NO₃ MW: 201.27 g/mol Temp. topnienia: 66…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093938 Numer CAS: 85275-45-2 |