Etanolan tantalu(V) 99.95% (metals basis), Optical Grade Optical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tantalum(V) ethoxide
L16033.03
L16033.06
L16033.03EA
231
PLN
L16033.03
L16033.06
Etanolan tantalu(V) 99.95% (metals basis), Optical Grade Optical Grade
Etanolan tantalu(V)
Purity: 99.95%
CAS No.: 6074-84-6
Molecular Formula: C10H25O5Ta
Formula Weight: 406.25
Flash Point: 30°(86°F)
Refractive Index: 1.4880
Melting Point: 18-19°
Boiling Point: 145°/0.1mm
Beilstein Reference: 3678999
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00049785
Formuła:
C₁₀H₂₅O₅Ta MW: 406.25 g/mol Temp. Wrzenia: 145 °C (0.1 mmHg) Temp. topnienia: 18…19 °C Gęstość: 1.566 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049785 Numer CAS: 6074-84-6 Numer WE (dawny EINECS): 228-010-2 Jednostka: 2924 ADR: 3 III |