4,5-Dibromo-2-furoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,5-Dibromofuran-2-carboxylic acid
L15517.06
L15517.14
L15517.06EA
473
PLN
L15517.06
L15517.14
4,5-Dibromo-2-furoic acid ≥97%
4,5-Dibromo-2-furoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 2434-03-9
Molecular Formula: C5H2Br2O3
Formula Weight: 269.88
Melting Point: 169-172°
Beilstein Reference: 129312
Formuła:
C₅H₂Br₂O₃ MW: 269.88 g/mol Temp. topnienia: 169…172 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00092311 Numer CAS: 2434-03-9 |