3-Bromopropionian metylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 3-bromopropanoate
L14127.14
L14127.22
L14127.14EA
566
PLN
L14127.14
L14127.22
3-Bromopropionian metylu ≥97%
3-Bromopropionian metylu
Purity: 97%
CAS No.: 3395-91-3
Molecular Formula: Br(CH2)2CO2CH3
Formula Weight: 167.01
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 58-60°/12mm
Beilstein Reference: 1742949
MDL No.: MFCD00000250
Formuła:
C₄H₇BrO₂ MW: 167 g/mol Temp. Wrzenia: 58…60 °C (12 mmHg) Gęstość: 1.530 Temp. Zapłonu: 75 °C (167 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000250 Numer CAS: 3395-91-3 Numer WE (dawny EINECS): 222-247-5 |