Kwas L-α-aminoadypinowego 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13924.03
L13924.06
L13924.03EA
677
PLN
L13924.03
L13924.06
Kwas L-α-aminoadypinowego 98%
Kwas L-α-aminoadypinowego
Purity: 98%
CAS No.: 1118-90-7
Molecular Formula: C6H11NO4
Formula Weight: 161.16
Melting Point: ca 206° dec.
Beilstein Reference: 1724348
Formuła:
C₆H₁₁NO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002636 Numer CAS: 1118-90-7 |