2-Acetylobenzofuran ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13771.06
L13771.14
L13771.06EA
332
PLN
L13771.06
L13771.14
2-Acetylobenzofuran ≥99%
2-Acetylobenzofuran
Purity: 99%
CAS No.: 1646-26-0
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₈O₂ Temp. Wrzenia: 110…113 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 70…72 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005849 Numer CAS: 1646-26-0 Numer WE (dawny EINECS): 216-706-9 |