2,6-Dinitrobenzonitryl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12624.03
L12624.06
L12624.03EA
707
PLN
L12624.03
L12624.06
2,6-Dinitrobenzonitryl ≥98%
2,6-Dinitrobenzonitryl
Purity: 98+%
CAS No.: 35213-00-4
Molecular Formula: C7H3N3O4
Formula Weight: 193.12
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 2215516
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00041246
Formuła:
C₇H₃N₃O₄ Temp. topnienia: 146…150 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041246 Numer CAS: 35213-00-4 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |