Kwas 3-furanokarboksylowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11629.06
L11629.14
L11629.06EA
342
PLN
L11629.06
L11629.14
Kwas 3-furanokarboksylowy ≥99%
Kwas 3-furanokarboksylowy
Purity: 99%
CAS No.: 488-93-7
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Melting Point: 120-123°
Beilstein Reference: 108638
Formuła:
C₅H₄O₃ Temp. topnienia: 120…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005350 Numer CAS: 488-93-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-689-9 |