1-Benzhydrylopiperazyna ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11530.14
L11530.22
L11530.14EA
207
PLN
L11530.14
L11530.22
1-Benzhydrylopiperazyna ≥97%
1-Benzhydrylopiperazyna
Purity: 97%
CAS No.: 841-77-0
Molecular Formula: C17H20N2
Formula Weight: 252.36
Melting Point: 91-92°
Beilstein Reference: 222773
Formuła:
C₁₇H₂₀N₂ Temp. topnienia: 91…92 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038379 Numer CAS: 841-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 212-667-7 |