Adypinian bis(2-etyloheksylu) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Di-(2-ethylhexyl) adipate, Bis(2-ethylhexyl) hexanedioate, Dioctyl Adipate, Diisooctyl adipate, Bis(2-ethylhexyl) adipate
L10195.14
L10195.22
L10195.14EA
278
PLN
L10195.14
L10195.22
Adypinian bis(2-etyloheksylu) ≥99%
Adypinian bis(2-etyloheksylu)
Purity: 99%
CAS No.: 103-23-1
Molecular Formula: C22H42O4
Formula Weight: 370.58
Flash Point: 196°(384°F)
Refractive Index: 1.4470
Melting Point: -67°
Boiling Point: 166-168°/1mm
Beilstein Reference: 1803774
MDL No.: MFCD00009496
Formuła:
C₂₂H₄₂O₄ Temp. Wrzenia: 166…168 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: –67 °C Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: 196 °C (384 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009496 Numer CAS: 103-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-090-1 |