Bezwodnik 4-nitroftalowy tech. 90%, Technical Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
5-Nitroisobenzofuran-1,3-dione
L08020.06
L08020.14
L08020.06EA
476
PLN
L08020.06
L08020.14
Bezwodnik 4-nitroftalowy tech. 90%, Technical Grade
Bezwodnik 4-nitroftalowy
Purity: 90%
CAS No.: 5466-84-2
Molecular Formula: C8H3NO5
Formula Weight: 193.11
Melting Point: 116-121°
Beilstein Reference: 179682
Formuła:
C₈H₃NO₅ MW: 193.12 g/mol Temp. topnienia: 116…121 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005922 Numer CAS: 5466-84-2 Numer WE (dawny EINECS): 226-776-2 |